ContactUsLinkComponent
VWR® Quantitative Filter Paper, Grade 474
VWR® Quantitative Filter Paper, Grade 474
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
VWR® Quantitative Filter Paper, Grade 474
Proveedor:  VWR International
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 28306-404
  • 28306-380
  • Retención de partículas:
  • 5–10 µm
  • 5–10 µm
  • Porosidad:
  • Medium Fine
  • Medium Fine
  • Velocidad de flujo:
  • Medium Slow
  • Medium Slow
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together