Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Economy Microscope Slide Boxes
VWR® Economy Microscope Slide Boxes
Supplier:   VWR International
VWR® Economy Microscope Slide Boxes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Economy Microscope Slide Boxes
VWR® Economy Microscope Slide Boxes
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Constructed of durable polypropylene, boxes hold either 25 or 100 standard 25x75 mm (1x3") slides.
  • Color-coded
  • Boxed are unlined
Hinged lids are held securely closed by latch locks. Convenient, space-saving design with stacking feet maximizes stability when boxes are stored atop one another. Color-coded for ease in sorting and selection.
Product Family Options
25-Place Boxes
Información del producto
  • Dimensions
    Color
    Availability
    Price
  • 14 x 8.9 x 3.5 cm (51/2 x 31/2 x 13/8")
    Blue
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $74.95
    $74.95
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $81.69
    $81.69
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $5,396.18
    $5,396.18
    Each (1UN)
       $74.95
    Paquete de 24 (1UN)
       $81.69
    Case de 72 (1UN)
       $5,396.18
100-Place Boxes
Información del producto
  • Dimensions
    Color
    Availability
    Price
  • 21 x 16.5 x 3.5 cm (81/4 x 61/2 x 13/8")
    White
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $154.72
    $154.72
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12 (1UN)
    Paquete de 12 (1UN) - $168.64
    $168.64
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $11,139.46
    $11,139.46
    Each (1UN)
       $154.72
    Paquete de 12 (1UN)
       $168.64
    Case de 72 (1UN)
       $11,139.46
  • 21 x 16.5 x 3.5 cm (81/4 x 61/2 x 13/8")
    Blue
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $154.72
    $154.72
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12 (1UN)
    Paquete de 12 (1UN) - $168.64
    $168.64
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $11,139.46
    $11,139.46
    Each (1UN)
       $154.72
    Paquete de 12 (1UN)
       $168.64
    Case de 72 (1UN)
       $11,139.46