Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
Supplier:   VWR International
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
VWR® Microscope Slide Boxes for 50 Slides
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for storage or transport, these durable ABS plastic boxes accommodate 50 slides apiece.
  • Durable ABS plastic outer shell
  • Color-coded for easy identification
  • Accepts all standard slides
Boxes feature cork lining and a secure clasp to ensure safety in transit or storage. All accept standard 25x75mm (1x3") slides. Boxes are color-coded for easy identification and their stackable design increases transit and storage convenience. Dimensions: 21x8.5x3.2 cm (85/16x311/32x11/4").
Product Family Options
Información del producto
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $158.51
    $158.51
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $172.78
    $172.78
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $11,412.76
    $11,412.76
    Each (1UN)
       $158.51
    Paquete de 24 (1UN)
       $172.78
    Case de 72 (1UN)
       $11,412.76
  • Red
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $158.51
    $158.51
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $172.78
    $172.78
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $11,412.76
    $11,412.76
    Each (1UN)
       $158.51
    Paquete de 24 (1UN)
       $172.78
    Case de 72 (1UN)
       $11,412.76
  • White
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $158.51
    $158.51
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $172.78
    $172.78
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $11,412.76
    $11,412.76
    Each (1UN)
       $158.51
    Paquete de 24 (1UN)
       $172.78
    Case de 72 (1UN)
       $11,412.76