Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Microscope Slide Boxes for 100 Slides
VWR® Microscope Slide Boxes for 100 Slides
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Microscope Slide Boxes for 100 Slides
VWR® Microscope Slide Boxes for 100 Slides
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Each box features cork lining and an outer shell made of durable ABS plastic.
  • Durable ABS plastic outer shell
  • Stores up to 100 standard (1x3") slides
Secured with a rust-resistant nickel-plated clasp and hinge pin. Each slot is numbered to correspond to the slide inventory sheet on the inside cover of the box. For storage of up to 100 standard 25x75 mm (1x3") slides. Boxes stack securely on top of each other. Color-coded for easy identification. Dimensions: LxWxD:22.2x17.1x3.3 cm (83/4x63/4x15/16").
Product Family Options
Información del producto
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $167.67
    $167.67
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $182.77
    $182.77
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $12,072.76
    $12,072.76
    Each (1UN)
       $167.67
    Paquete de 24 (1UN)
       $182.77
    Case de 72 (1UN)
       $12,072.76
  • Green
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $167.67
    $167.67
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $182.77
    $182.77
    Each (1UN)
       $167.67
    Case de 72 (1UN)
       $182.77
  • Red
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $191.38
    $191.38
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $208.61
    $208.61
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $13,779.62
    $13,779.62
    Each (1UN)
       $191.38
    Paquete de 24 (1UN)
       $208.61
    Case de 72 (1UN)
       $13,779.62
  • Yellow
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $167.67
    $167.67
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $182.77
    $182.77
    Each (1UN)
       $167.67
    Case de 72 (1UN)
       $182.77
  • White
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $191.38
    $191.38
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $208.61
    $208.61
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $13,779.62
    $13,779.62
    Each (1UN)
       $191.38
    Paquete de 24 (1UN)
       $208.61
    Case de 72 (1UN)
       $13,779.62
  • Grey
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $167.67
    $167.67
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 24 (1UN)
    Paquete de 24 (1UN) - $182.77
    $182.77
    Log in Para disponibilidad
    Case de 72 (1UN)
    Case de 72 (1UN) - $12,072.76
    $12,072.76
    Each (1UN)
       $167.67
    Paquete de 24 (1UN)
       $182.77
    Case de 72 (1UN)
       $12,072.76