TLC Spotting Capillary Tubes, Chemglass
Catálogo # 80060-608
Proveedor: CHEMGLASS INC.
Small Business Enterprise
Especificaciones
- Descripción:TLC Spotting Capillary Tubes, approx. 1,300 pcs.
- Longitud:15.2 cm (6")
- Referencia:80060-608
- Nº de proveedor:CG-1182-02
Especificaciones
Acerca de este artículo
Non-calibrated tubes made from borosilicate glass for use with aqueous and organic solutions.