ContactUsLinkComponent
undefined | Válvulas de cierre
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
Supplier:  VWR International
Specifications
  • Connection type:
  • Barbed
  • Barbed
  • Barbed
  • Inlet port:
  • 16 mm Barb
  • 14 mm Barb
  • 10 mm Barb
  • Outlet port:
  • 16 mm Barb
  • 14 mm Barb
  • 10 mm Barb
  • Orifice:
  • 12.7 mm (0.5")
  • 10.7 mm (0.421")
  • 6.8 mm (0.268")
  • Tubería:
  • 16 mm
  • 14 mm
  • 10 mm
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • Wetted materials:
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE