Accessories for U-Tube Aniline Point Apparatus, Koehler
Catálogo # 89399-776
Proveedor: KOEHLER INSTRUMENT COM INC
Especificaciones
- Descripción:Brick Heater, 1000W
- Referencia:89399-776
- Detalles eléctricos:115 V, 50/60 Hz
- Nº de proveedor:225-115-002