ContactUsLinkComponent
VWR® Maximum Protection Fluid-Impervious Ankle-High Boot Covers
undefined
VWR® Maximum Protection Fluid-Impervious Ankle-High Boot Covers
  • Catalog No:
  • 414004-640
  • 414004-639
  • Aplicaciones de vestimenta:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Eficiencia de filtración bacteriana:
  • 0.999
  • 0.999
  • Difusión de partículas (Helmke Drum):
  • Level I
  • Level I
  • Water resistance:
  • Pass
  • Pass
  • Resistencia a la tracción:
  • 28.8 (Filling)
  • 28.8 (Filling)
  • Fuerza desgarradora:
  • 16.5 (Widthwise Yarns)
  • 16.5 (Widthwise Yarns)
  • Peso:
  • 60.21 g/m²
  • 60.21 g/m²
Frequently Bought Together