ContactUsLinkComponent
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0.5 ml - Microtubes
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0.5 ml - Microtubes
Proveedor:  EPPENDORF BIO TOOLS
Certificados
undefined
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0.5 ml - Microtubes
Proveedor:  EPPENDORF BIO TOOLS
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 20901-548
  • 53511-996
  • 20901-505
  • 62111-750
  • Esterilizable en autoclave:
  • When open 121 °C, 20 mins
  • When open 121 °C, 20 mins
  • When open 121 °C, 20 mins
  • When open 121 °C, 20 mins
  • Intervalo de temperaturas:
  • −86…+100 °C
  • −86…+100 °C
  • −86…+100 °C
  • −86…+100 °C