Gray Butyl Rubber Stoppers, Kimble Chase
Catálogo # 66004-008
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Especificaciones
- Descripción:Gray Butyl Rubber Stopper for Lyophilization, 2 Legs
- Referencia:66004-008
- Fits Neck Size:20 mm
- Nº de proveedor:73828A-21
Especificaciones
Acerca de este artículo
Lyophilization style, slotted stopper for aluminum seals.
- Two-leg style reduces possibility of legs sticking together
Gray high grade butyl rubber.