ContactUsLinkComponent
Liebig Condenser, Chemglass
Liebig Condenser, Chemglass
Catálogo # 80067-398
Proveedor:  CHEMGLASS INC.
Small Business Enterprise
undefined
Liebig Condenser, Chemglass
Catálogo # 80067-398
Proveedor:  CHEMGLASS INC.
Número de proveedor:  CG-1218-A-20
Small Business Enterprise
Especificaciones
  • Descripción:
    Liebig Condenser
  • Referencia:
    80067-398
  • Nº de proveedor:
    CG-1218-A-20
Especificaciones
Acerca de este artículo
Small scale Liebig condenser with a [ST] outer joint at the top and a lower inner drip tip joint
Hose connections have an O.D. of 10mm at the middle serration. [ST] joint: 14/20.