ContactUsLinkComponent
VWR® Basic SPP Bouffant Caps
undefined
VWR® Basic SPP Bouffant Caps
  • Catalog No:
  • 89131-620
  • 89522-672
  • 89522-670
  • 89107-770
  • Difusión de partículas (Helmke Drum):
  • Level II
  • Level II
  • Resistencia a la tracción:
  • >30 (Elongation Percentage)
  • >30 (Elongation Percentage)
  • Peso:
  • 10.0 g/m²
  • 10.0 g/m²
Frequently Bought Together