ContactUsLinkComponent
Bluesorb® 750 Wipers, Berkshire
Bluesorb® 750 Wipers, Berkshire
Proveedor:  BERKSHIRE CORP
Certificados
undefined
Bluesorb® 750 Wipers, Berkshire
Proveedor:  BERKSHIRE CORP
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 21914-707
  • 21914-740
  • Peso base:
  • 67.1 g/m²
  • 67.1 g/m²
  • Absorbancia, extrínseca:
  • 309 cc/m²
  • 309 cc/m²
  • Absorbancia, intrínseca:
  • 4.6 cc/g
  • 4.6 cc/g
  • Absorbancia, velocidad:
  • 3 sec.
  • 3 sec.
  • Extraíbles:
  • 0.18% using deionized water, 0.040% using isopropyl alcohol
  • 0.18% using deionized water, 0.040% using isopropyl alcohol
  • Fibras (>100 µm):
  • 110/cm²
  • 110/cm²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • Dry flex test: 1300/ft.³
  • Dry flex test: 1300/ft.³
  • Particle generation (>=0,5 µm) - biaxial shake:
  • 22,000/cm²
  • 22,000/cm²
  • Iones - calcio:
  • 260 ppm
  • 260 ppm
  • Iones - magnesio:
  • 29 ppm
  • 29 ppm
  • Iones - potasio:
  • 3.0 ppm
  • 3.0 ppm
  • Iones - sodio:
  • 14 ppm
  • 14 ppm
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together