Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® CryoCoolers
VWR® CryoCoolers
VWR® CryoCoolers
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® CryoCoolers
VWR® CryoCoolers
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Coolers hold 0.5 or 1.5 mL microcentrifuge tubes at or below -20°C (-4°F) for up to one hour on the benchtop or in transport.
  • Printed grid
  • Keyed lid
  • Nonskid feet
Cooler and lid are filled with nontoxic gel. Store at -25°C (-13°F).
Parts # 414004-287 and 414004-285 come with a locking handle.
Documents
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    L×W×D
    Availability
    Price
  • 12 Vials
    15.2 x 10.2 x 10.2 cm (6 x 4 x 4")
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $1,300.09
    $1,300.09
    Log in Para disponibilidad
    Case de 8 (1UN)
    Case de 8 (1UN) - $1,417.09
    $1,417.09
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 224 (1UN)
    Paleta de 224 (1UN) - $291,219.40
    $291,219.40
    Each (1UN)
       $1,300.09
    Case de 8 (1UN)
       $1,417.09
    Paleta de 224 (1UN)
       $291,219.40
  • 32 Vials
    22.9 x 14 x 11.4 cm (9 x 51/2 x 41/2")
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $2,603.40
    $2,603.40
    Log in Para disponibilidad
    Case de 8 (1UN)
    Case de 8 (1UN) - $2,837.71
    $2,837.71
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 96 (1UN)
    Paleta de 96 (1UN) - $249,926.36
    $249,926.36
    Each (1UN)
       $2,603.40
    Case de 8 (1UN)
       $2,837.71
    Paleta de 96 (1UN)
       $249,926.36