ContactUsLinkComponent
Polywipe-C Heatseal Wipes, Contec®
Polywipe-C Heatseal Wipes, Contec®
Proveedor:  CONTEC, INC. MX
Certificados
undefined
Polywipe-C Heatseal Wipes, Contec®
Proveedor:  CONTEC, INC. MX
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 89368-630
  • 77776-712
  • 10171-160
  • Peso base:
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • Absorbancia, extrínseca:
  • 289 ml/m²
  • 289 ml/m²
  • 289 ml/m²
  • Absorbancia, velocidad:
  • <1 s
  • <1 s
  • <1 s
  • Extraíbles:
  • 0.011 g/m² using deionized water, 0.009 g/m² using isopropyl alcohol
  • 0.011 g/m² using deionized water, 0.009 g/m² using isopropyl alcohol
  • 0.011 g/m² using deionized water, 0.009 g/m² using isopropyl alcohol
  • Fibras (>100 µm):
  • 0.140×10³/m²
  • 0.140×10³/m²
  • 0.140×10³/m²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • 3.08×10⁶/m²
  • 3.08×10⁶/m²
  • 3.08×10⁶/m²
  • Iones, cloruro:
  • 0.13 ppm
  • 0.13 ppm
  • 0.13 ppm
  • Iones - sodio:
  • 0.05 ppm
  • 0.05 ppm
  • 0.05 ppm