ContactUsLinkComponent
Anticon® Gold Sorb™ Wipes, Contec®
undefined
Anticon® Gold Sorb™ Wipes, Contec®
  • Catalog No:
  • 76106-774
  • 45800-072
  • 45800-070
  • 45800-068
  • Peso base:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • Absorbancia:
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • Absorbancia, velocidad:
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • Materiales extraíbles - usando agua desionizada:
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • Materiales extraíbles - usando alcohol:
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • Fibras (>100 µm):
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • Particle generation (>=0,5 µm) - biaxial shake:
  • 610/cm²
  • 610/cm²
  • 610/cm²
  • 610/cm²
  • Iones - calcio:
  • 0.009 ppm
  • 0.009 ppm
  • 0.009 ppm
  • 0.009 ppm
  • Iones, cloruro:
  • 0.014 ppm
  • 0.014 ppm
  • 0.014 ppm
  • 0.014 ppm
  • Iones - potasio:
  • 0.001 ppm
  • 0.001 ppm
  • 0.001 ppm
  • 0.001 ppm
  • Iones - sodio:
  • 0.013 ppm
  • 0.013 ppm
  • 0.013 ppm
  • 0.013 ppm
Frequently Bought Together