Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Powder Funnels, PP
VWR® Powder Funnels, PP
VWR® Powder Funnels, PP
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Powder Funnels, PP
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Polypropylene funnels feature a 60° body angle and 58° internal rib angle for rapid filtration.
  • Autoclavable
  • Resistant to most chemicals
  • Polypropylene construction
External ribbing prevents air lock. Resistant to most chemicals, except strong oxidizing agents.
Specifications for Product Family
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 414004-269
  • 414004-270
  • 414004-271
  • 414004-272
  • Temperature range:
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
Especificaciones
Product Family Options
Información del producto
  • Overall Height
    Stem Length
    Stem O.D.
    Top I.D.
    Availability
    Price
  • 67 mm
    22 mm
    15.6 mm
    65 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $129.51
    $129.51
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (12UN)
    Case de 3 (12UN) - $141.17
    $141.17
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 180 (12UN)
    Paleta de 180 (12UN) - $23,312.48
    $23,312.48
    Paquete de 12
       $129.51
    Case de 3 (12UN)
       $141.17
    Paleta de 180 (12UN)
       $23,312.48
    Especificaciones:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-269
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 85 mm
    29 mm
    16 mm
    80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $184.67
    $184.67
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (12UN)
    Case de 3 (12UN) - $201.29
    $201.29
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 180 (12UN)
    Paleta de 180 (12UN) - $33,240.20
    $33,240.20
    Paquete de 12
       $184.67
    Case de 3 (12UN)
       $201.29
    Paleta de 180 (12UN)
       $33,240.20
    Especificaciones:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-270
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 85 mm
    29 mm
    20.6 mm
    100 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $211.44
    $211.44
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $230.47
    $230.47
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 240 (6UN)
    Paleta de 240 (6UN) - $50,745.17
    $50,745.17
    Paquete de 6
       $211.44
    Case de 4 (6UN)
       $230.47
    Paleta de 240 (6UN)
       $50,745.17
    Especificaciones:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-271
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 136.5 mm
    33 mm
    26.7 mm
    147 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $213.38
    $213.38
    Log in Para disponibilidad
    Case de 6 (4UN)
    Case de 6 (4UN) - $232.58
    $232.58
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 192 (4UN)
    Paleta de 192 (4UN) - $40,968.65
    $40,968.65
    Paquete de 4
       $213.38
    Case de 6 (4UN)
       $232.58
    Paleta de 192 (4UN)
       $40,968.65
    Especificaciones:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-272
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)