Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
Certificates
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Powder funnels are fast and efficient.
  • Autoclavable
  • Resistant to most chemicals
  • Polypropylene construction
Parallel stems reduce the bridging of powders; external ribbing prevents airlock. Funnels resist most chemicals except strong oxidizing agents. May be used from 0 to 135°C (32 to 275°F).
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Overall Height
    Stem O.D.
    Top I.D.
    Availability
    Price
  • 68 ml
    67 mm
    16 mm
    65 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $1,005.02
    $1,005.02
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (12UN)
    Case de 3 (12UN) - $1,095.48
    $1,095.48
    Paquete de 12
       $1,005.02
    Case de 3 (12UN)
       $1,095.48
  • 115 ml
    80 mm
    16 mm
    79 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $1,178.09
    $1,178.09
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (12UN)
    Case de 3 (12UN) - $1,284.12
    $1,284.12
    Paquete de 12
       $1,178.09
    Case de 3 (12UN)
       $1,284.12
  • 243 ml
    106 mm
    21 mm
    100 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $754.04
    $754.04
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $821.90
    $821.90
    Paquete de 6
       $754.04
    Case de 4 (6UN)
       $821.90
  • 716 ml
    136 mm
    27 mm
    147 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $630.43
    $630.43
    Log in Para disponibilidad
    Case de 6 (4UN)
    Case de 6 (4UN) - $687.17
    $687.17
    Paquete de 4
       $630.43
    Case de 6 (4UN)
       $687.17