Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Wash Bottles
VWR® Wash Bottles
VWR® Wash Bottles
VWR® Wash Bottles
LDPE wash bottle features a polypropylene screw cap and stem that are molded into a one-piece unit for leakproof operation.
  • LDPE construction
  • Provided with a polypropylene screw cap
  • Leakproof operation
Dispensing tube produces a fine stream, but can be cut for a coarser flow.
Product Family Options
  • Capacity
    Cap Size
  • 125 ml (4.2 oz.)
    24 - 410 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $159.90
    $159.90
    Case de 8 (6UN)
    Case de 8 (6UN) - $174.29
    $174.29
    Paleta de 240 (6UN)
    Paleta de 240 (6UN) - $38,376.72
    $38,376.72
    Paquete de 6
       $159.90
    Case de 8 (6UN)
       $174.29
    Paleta de 240 (6UN)
       $38,376.72
  • 250 ml (8.5 oz.)
    24 - 410 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $194.06
    $194.06
    Case de 6 (6UN)
    Case de 6 (6UN) - $211.53
    $211.53
    Paleta de 180 (6UN)
    Paleta de 180 (6UN) - $34,931.45
    $34,931.45
    Paquete de 6
       $194.06
    Case de 6 (6UN)
       $211.53
    Paleta de 180 (6UN)
       $34,931.45
  • 500 ml (16.9 oz.)
    38 - 430 mm
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $240.39
    $240.39
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $262.02
    $262.02
    Paleta de 84 (6UN)
    Paleta de 84 (6UN) - $20,192.64
    $20,192.64
    Paquete de 6
       $240.39
    Case de 4 (6UN)
       $262.02
    Paleta de 84 (6UN)
       $20,192.64
  • 1 L (33.8 oz.)
    38 - 430 mm
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $261.49
    $261.49
    Case de 3 (4UN)
    Case de 3 (4UN) - $285.03
    $285.03
    Paleta de 96 (4UN)
    Paleta de 96 (4UN) - $25,103.14
    $25,103.14
    Paquete de 4
       $261.49
    Case de 3 (4UN)
       $285.03
    Paleta de 96 (4UN)
       $25,103.14