ContactUsLinkComponent
Tetrabutilamonio hidróxido 0.4 M in water para HPLC, para cromatografía en par iónico, J.T.Baker®
Tetrabutilamonio hidróxido 0.4 M in water para HPLC, para cromatografía en par iónico, J.T.Baker®
Catálogo # JTV365-7
Número CAS:  
MOC:  No reguladoCertificados
undefined
Tetrabutilamonio hidróxido 0.4 M in water para HPLC, para cromatografía en par iónico, J.T.Baker®
Catálogo # JTV365-7
Número de proveedor:  V365-07
Número CAS:  
MOC:  No reguladoCertificados
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Especificaciones
  • Tipo de env.:
    HPPE poly bottle, pressure bottom
  • Tamaño:
    500 g
  • Referencia:
    JTV365-7
  • Nº de proveedor:
    V365-07
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Molarity:
    0.37 - 0.43
  • Appearance:
    Passes Test
  • Absorbance at 420 nm (neat):
    = 0.15
  • Bromide (Br):
    = 0.05 %
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
 :
 :259.48 g/mol
ADR:8,II
 :Management of Change (MOC) category = N
Temperatura de almacenamiento:Nevera
EINECS:218-147-6
UN:3267
Número CAS:2052-49-5
Fórmula:C₁₆H₃₇NO
Número MDL:MFCD00009425