ContactUsLinkComponent
Potasio hidróxido (0,1 - 0,35 mol/l) en solución de metanol 0.1 N BAKER ANALYZED®
  JT5650-2
 :  
undefined
Potasio hidróxido (0,1 - 0,35 mol/l) en solución de metanol 0.1 N BAKER ANALYZED®
  JT5650-2
 :  5650-02
 :  
  • Tipo de env.:
    PE bottle, narrow mouth
  • Tamaño:
    1 L
  • Referencia:
    JT5650-2
  • Nº de proveedor:
    5650-02
  • Normality:
    0.0995 - 0.1005
  • Chloride (Cl):
    = 10 ppm
  • Nitrogen Compounds (as N):
    = 1 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    = 1 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    = 0.5 ppm
  • Appearance:
    Passes Test
 :
 :56.11 g/mol
 :0.80 g/cm³
 :215-181-3
 :3 (8),II
 :Management of Change (MOC) category = N
 :12.00 °C
 :2924
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :Ambiente
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553
 :3,II