ContactUsLinkComponent
Potasio hidróxido (0,35 - 1 mol/l) en solución de etanol 0.5 N, in ethanol BAKER ANALYZED® para análisis
  JT5644-2
 :  
undefined
Potasio hidróxido (0,35 - 1 mol/l) en solución de etanol 0.5 N, in ethanol BAKER ANALYZED® para análisis
  JT5644-2
 :  5644-02
 :  
  • Tipo de env.:
    PE bottle, narrow mouth
  • Tamaño:
    1 L
  • Referencia:
    JT5644-2
  • Nº de proveedor:
    5644-02
  • Normality:
    0.495 - 0.505
  • Appearance:
    Passes Test
  • Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material:
    Passes Test
 :
 :56.11 g/mol
 :3,II
 :Management of Change (MOC) category = N
 :13.00 °C
 :215-181-3
 :2924
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS08
 :Ambiente
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553