PYREX® Viscosimeter Volumetric Flask, Class A, Corning
Catálogo # 89091-516
Proveedor: Corning
Product available on GSA Advantage®
Especificaciones
- Capacidad:60 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certificación ambiental:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- Referencia:89091-516
- D.E. x Al:53 x 91 mm
- Tolerancia:±0.05 ml
- Nº de proveedor:5860-60
Especificaciones
Acerca de este artículo
Rugged mold-blown construction.
Certificaciones: Calibrated in accordance with ASTM D-88 and E-102.