Ácido perclórico (0,1 - 1 mol/l) en ácido acético anhidro 0.1 N BAKER ANALYZED®
JT5624-2
:
- Tipo de env.:Glass bottle, amber, narrow mouth
- Tamaño:1 L
- Referencia:JT5624-2
- Nº de proveedor:5624-02
:
:100.46 g/mol
:8,II
:Management of Change (MOC) category = N
:231-512-4
:2920
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:Ambiente
:7601-90-3
:HClO₄
:MFCD00011325