Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodium hexametaphosphate, J.T.Baker®
Poly bottle, white, blue T/E cap, 3 kg
Catalog # JTV030-9
 :  V030-09
Sodium hexametaphosphate, J.T.Baker®
Catalog # JTV030-9
CAS Number:  10124-56-8
MOC:  No reguladoCertificates
Sodium hexametaphosphate, J.T.Baker®
Sodium hexametaphosphate, J.T.Baker®
Poly bottle, white, blue T/E cap, 3 kg
CAS Number:  10124-56-8
MOC:  No regulado
Price
$5,715.95
Log in Para disponibilidad
Each (3kg)
Product Details & Documents
Sinónimos:  Sodium metaphosphate, SHMP
  • CAS Number:10124-56-8
  • Fórmula:Na₆P₆O₁₈
  • Número MDL:MFCD00136045
  • Molecular Weight:611.77 g/mol
  • Punto de fusión:610 °C
  • Densidad:1.25 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • EINECS:233-343-1
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Assay (as P₂O₅):
    ≥65.0 %
Especificaciones
  • Pack type:
    Poly bottle, white, blue T/E cap
  • Size:
    3 kg
Especificaciones