ContactUsLinkComponent
Sodio hidróxido (5 - 60%) en solución acuosa 2.5 N BAKER ANALYZED®
Corrosive
Sodio hidróxido (5 - 60%) en solución acuosa 2.5 N BAKER ANALYZED®
Catalog # JT5666-2
CAS Number:  
MOC:  Non-Regulated, With InformationCertificates
undefined
Corrosive
Sodio hidróxido (5 - 60%) en solución acuosa 2.5 N BAKER ANALYZED®
Catalog # JT5666-2
Supplier Number:  5666-02
CAS Number:  
MOC:  Non-Regulated, With InformationCertificates
Specifications
  • Tipo de env.:
    PE bottle, narrow mouth, 32 oz.
  • Tamaño:
    1 L
  • Referencia:
    JT5666-2
  • Nº de proveedor:
    5666-02
Specifications
Specification Test Results
  • Normality:
    2.40 - 2.60
  • Chloride (Cl):
    = 5 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    = 1 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    = 0.5 ppm
  • ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤1 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Boiling Pt:119 - 135 °C (1013 hPa)
Melting Pt:9…10 °C
Melting Pt:9 - 10 °C
Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :Management of Change (MOC) category = NI
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548