Sodium hexanitritocobaltate(III), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Supplier: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
Sodium hexanitritocobaltate(III), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Supplier: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
MOC: No regulado
Acerca de este artículo
Powder. For determination of potassium. Lot analysis on label.
- Lot analysis on label
Sinónimos: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
- CAS Number:13600-98-1
- Fórmula:Na₃Co(NO₂)₆
- Número MDL:MFCD00003512
- Molecular Weight:403.94 g/mol
- Índice Merck:13,08677
- Punto de fusión:~ 220 °C
- Punto de fusión:∼220 °C
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:237-077-7
- UN:1479
- ADR:5.1,III
- :Management of Change (MOC) category = N
- ADR:5.1,II
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Powder. For determination of potassium. Lot analysis on label.
- Lot analysis on label
Sinónimos: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
- CAS Number:13600-98-1
- Fórmula:Na₃Co(NO₂)₆
- Número MDL:MFCD00003512
- Molecular Weight:403.94 g/mol
- Índice Merck:13,08677
- Punto de fusión:~ 220 °C
- Punto de fusión:∼220 °C
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:237-077-7
- UN:1479
- ADR:5.1,III
- :Management of Change (MOC) category = N
- ADR:5.1,II
Documents
Certificates
Buscar por número de lote3656 Product Specifications VWR GHS Compliance Letter (US)
Detalles adicionales del producto
Avantor Portfolio of Chemicals
Documentación del producto
Brand Definition Baker Analyzed
Hoja de datos
Specifications for Product Family
Resultados de prueba de especificación
- Insoluble Matter:≤0.02 %
- Suitability for Potassium Determination:Passes Test
Product Family Options
Información del producto
- Pack typeSizeAvailabilityPrice
- Poly bottle, white, blue T/E cap125 gEach (125g)$90,912.59Case de 12 (125g)$1,090,951.03Supplier Number: 3656-04Especificaciones:MOC: No reguladoMOC: No regulado
- Poly bottle, white, blue T/E cap500 gDiscontinued-Supplier Number: 3656-01Especificaciones:MOC: No reguladoMOC: No regulado