Piridina ACS para HPLC, para espectrofotometría
BJ332-4
Product available on GSA Advantage®
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJ332-4
- Nº de proveedor:332-4
- Amines by Ninhydrin Test:10 ppm max.
- Free Acid:Passes test
- GC Analysis:99.8 % min.
- Refractive Index (20ºC):1.5085 - 1.5109
- Residue:1 mg/L max.
- Water by Karl Fischer Titration:0.01 % max.
:
:13,08060
:115.25 °C
:115 °C (1013 hPa)
:–41.55 °C
:-44 °C
:0,983 g/cm³ (20 °C)
:12.4 %(V)
:17 °C
:Ambiente
:203-809-9
:1282
:3,II
:79.1 g/mol
:GHS02
:GHS07
:110-86-1
:C₅H₅N
:MFCD00011732