4-Metil-2-pentanona ≥98.5% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® ACS
Catálogo # JT9322-3
Proveedor: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
Número CAS:
MOC: No reguladoCertificados
Especificaciones
- Tipo de env.:Glass bottle, amber, narrow mouth
- Tamaño:4 L
- Referencia:JT9322-3
- Nº de proveedor:9322-03
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Assay (CH₃COCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water):= 98.5 %
- Color (APHA):= 15
- Residue after Evaporation:= 0.005 %
- Titrable Acid (meq/g):= 0.002
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):= 0.1 %
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≤0.002
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
:
:100.16 g/mol
Índice Merck:13,05227
Punto de ebullición:117.4 °C (1013 hPa)
Punto de ebullición:117,4 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:–84 °C
Punto de fusión:-84 °C
Densidad:0,801 g/cm³ (20 °C)
Punto de inflamación:16 °C
Punto de inflamación:16 °C
EINECS:203-550-1
UN:1245
ADR:3,II
:Management of Change (MOC) category = N
:GHS02
:GHS07
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
Número CAS:108-10-1
Fórmula:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Número MDL:MFCD00008938