Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS
D-(-)-Mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS
PE pail, screw top, 12 kg
Catalog # JT2554-7
Número de proveedor #:  2554-07
D-(-)-Mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS
Catalog # JT2554-7
CAS Number:  69-65-8
MOC:  No reguladoCertificates
D-(-)-Mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS
D-(-)-Mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS
PE pail, screw top, 12 kg
CAS Number:  69-65-8
MOC:  No regulado
Price
$4,516.98
Log in Para disponibilidad
La cantidad mínima de pedido es 1
Product Details & Documents
Powder. Lot analysis on label.
Sinónimos:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Number:69-65-8
  • Fórmula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Número MDL:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Índice Merck:13,05769
  • Punto de ebullición:290 - 295 °C (4 hPa)
  • Punto de ebullición:290…295 °C (4 hPa)
  • Punto de fusión:164 - 169 °C
  • Densidad:1.49 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Punto de fusión:164…169 °C
  • Temperatura de almacenamiento:Ambient
  • EINECS:200-711-8
Documents
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • ACS - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+):
    23.3 - 24.3 Degree
  • ACS - Insoluble Matter:
    ≤0.01 %
  • ACS - Loss on Drying at 105°C:
    ≤0.05 %
  • ACS - Residue after Ignition:
    ≤0.01 %
  • ACS - Titrable Acid (meq/g):
    ≤0.0008
  • ACS - Reducing Sugars:
    Passes Test
  • Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤5 ppm
Especificaciones
  • Pack type:
    PE pail, screw top
  • Size:
    12 kg