Metanol ≥99.9% ACS, meets analytical specification of USP para HPLC, para espectrofotometría
BJAH230-4
Product available on GSA Advantage®
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJAH230-4
- Nº de proveedor:AH230-4
- Carbonyl Compounds:0.001 % max.
- Color (APHA):10 max.
- GC Analysis:99.9 % min.
- HPLC Gradient @ 254 nm:0.005 AU max.
- Residue:3 mg/L max.
- Titrable Acid:0.3 µeq/g max.
- Titrable Base:0.2 µeq/g max.
- UV Cutoff:205 nm max.
- Water by Karl Fischer Titration:0.05 % max.
:67-56-1
:
:CH₃OH
:MFCD00004595
:32.04 g/mol
:13,05984
:64.7 °C
:64,6 °C (1013 hPa)
:–98 °C
:-98 °C
:0,7918 g/cm³ (20 °C)
:11 °C
:11 °C (closed cup)
:Ambiente
:200-659-6
:1230
:3,II
:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08