Metanol ≥99.9% ACS para análisis GC purga y trampa
BJ232-1L
Product available on GSA Advantage®
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:1 L
- Referencia:BJ232-1L
- Nº de proveedor:232-1L
- GC Analysis:99.9 % min.
- Refractive Index (20ºC):1.3280 - 1.3288
- Residue:1 mg/L max.
- Volatile Organic Compounds:Passes test
- Water by Karl Fischer Titration:0.3 % max.
:
:32.04 g/mol
:13,05984
:64.7 °C
:64,6 °C (1013 hPa)
:–98 °C
:-98 °C
:0,7918 g/cm³ (20 °C)
:11 °C
:11 °C (closed cup)
:Ambiente
:200-659-6
:1230
:3,II
:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:67-56-1
:CH₃OH
:MFCD00004595