ContactUsLinkComponent
Metanol ≥99.9% ACS para HPLC, para espectrofotometría
Flammable
Toxic
Health
Metanol ≥99.9% ACS para HPLC, para espectrofotometría
Catalog # BJ230-4
Product available on GSA Advantage®
CAS Number:  
undefined
Flammable
Toxic
Health
Metanol ≥99.9% ACS para HPLC, para espectrofotometría
Catalog # BJ230-4
Supplier Number:  230-4
Product available on GSA Advantage®
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo de env.:
    Glass bottle
  • Tamaño:
    4 L
  • Referencia:
    BJ230-4
  • Nº de proveedor:
    230-4
Specifications
Specification Test Results
  • Fluorescence (as quinine base):
    0.30 ppb max.
  • GC Analysis:
    99.9 % min.
  • HPLC Gradient @ 220 nm:
    0.005 AU max.
  • HPLC Gradient @ 254 nm:
    0.001 AU max.
  • Refractive Index (20ºC):
    1.3280 - 1.3288
  • Residue:
    1 mg/L max.
  • UV Cutoff:
    205 nm max.
  • Water by Karl Fischer Titration:
    0.05 % max.
Specification Test Results
About this item
CAS Number:67-56-1
 :
Formula:CH₃OH
MDL Number:MFCD00004595
 :32.04 g/mol
Merck Index:13,05984
Boiling Pt:64.7 °C
Boiling Pt:64,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–98 °C
Melting Pt:-98 °C
Density:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:11 °C
Flash Pt:11 °C (closed cup)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
REACH:01-2119433307-44
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08