ContactUsLinkComponent
UltraSense™ EC Powder-Free Nitrile Gloves, Microflex®, Ansell
UltraSense™ EC Powder-Free Nitrile Gloves, Microflex®, Ansell
Certificados
undefined
UltraSense™ EC Powder-Free Nitrile Gloves, Microflex®, Ansell
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 89173-616
  • 89065-284
  • 89065-280
  • 89065-282
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del puño:
  • 3.9 mil
  • 3.9 mil
  • 3.9 mil
  • 3.9 mil
  • Espesor del dedo:
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
  • Espesor de la palma:
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together