ContactUsLinkComponent
MidKnight™ Nitrile Examination Gloves, Microflex®, Ansell
MidKnight™ Nitrile Examination Gloves, Microflex®, Ansell
Certificates
undefined
MidKnight™ Nitrile Examination Gloves, Microflex®, Ansell
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 94001-370
  • 94001-366
  • 94001-368
  • 94001-364
  • 94001-372
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del puño:
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • Espesor del dedo:
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • Espesor de la palma:
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil