Ácido clorhídrico ( 0,027 mol/l) 0.01 N BAKER ANALYZED®
Proveedor: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
MOC: No regulado, con información
Acerca de este artículo
Número CAS:7647-01-0
:
Fórmula:HCl
Número MDL:MFCD00011324
Densidad:1 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,III
:Management of Change (MOC) category = NI
:36.46 g/mol
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Resultados de prueba de especificación
- Normality:0.0095 - 0.0105
- Sulfate (SO₄):≤1 ppm
- Ammonium (NH₄):≤3 ppm
- Trace Impurities - Heavy Metals (as Pb):≤0.5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.10 ppm
- Appearance:Passes Test
Resultados de prueba de especificación
Información relacionada
Certificados
Buscar por número de lote5611 Product Specifications VWR GHS Compliance Letter (US)
Detalles adicionales del producto
Avantor Portfolio of Chemicals
Documentación del producto
Brand Definition Baker Analyzed
Hoja de datos
Frequently Bought Together