2,2,4-Trimetilpentano ≥99.0% ACS para HPLC, para espectrofotometría
BJ362-4
Product available on GSA Advantage®
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJ362-4
- Nº de proveedor:362-4
- Electron Capture GC:2 µg/L max.
- GC Analysis:99 % min.
- Refractive Index (20ºC):1.3907 - 1.3923
- Residue:1 mg/L max.
- UV Absorbance @ 225 nm:0.1 AU max.
- UV Absorbance @ 250 nm:0.02 AU max.
- UV Absorbance @ 300 nm:0.005 AU max.
- UV Cutoff:215 nm max.
- Water by Karl Fischer Titration:0.01 % max.
:
:114.23 g/mol
:13,05212
:99.24 °C
:99,2 °C (1013 hPa)
:–107.4 °C
:-107 °C
:0,692 g/cm³ (20 °C)
:–8 °C
:-12 °C
:Ambiente
:208-759-1
:1262
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:540-84-1
:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
:MFCD00008943