ContactUsLinkComponent
Formic Acid/Acetonitrile Blend 0,1% (v/v) LabReady™ LC-MS para LC-MS
Inflamable
Irritante
Formic Acid/Acetonitrile Blend 0,1% (v/v) LabReady™ LC-MS para LC-MS
Catálogo # BJLC441-1
Product available on GSA Advantage®
Número CAS:  
Inflamable
Irritante
Formic Acid/Acetonitrile Blend 0,1% (v/v) LabReady™ LC-MS para LC-MS
Catálogo # BJLC441-1
Número de proveedor:  LC441-1
Product available on GSA Advantage®
Número CAS:  
Especificaciones
  • Tipo de env.:
    Glass bottle, GL45
  • Tamaño:
    1 L
  • Referencia:
    BJLC441-1
  • Nº de proveedor:
    LC441-1
Especificaciones
Acerca de este artículo
 :75-05-8
Punto de ebullición:82 °C (1.013 hPa)
Punto de fusión:–46 °C
Densidad:0.7767 g/cm³ (25 °C)
Punto de inflamación:8 °C
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:200-579-1
UN:1648
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07