Ácido fórmico ( 2%) en acetonitrilo 0,1% (v/v) LabReady™ HPLC para HPLC
BJ441-4
Product available on GSA Advantage®
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJ441-4
- Nº de proveedor:441-4
- Formic Acid (v/v):0.09 - 0.11%
- UV Cutoff:224 nm
- Residue:1 mg/L
- Color (APHA):10
- HPLC Gradient @ 215 nm:0.020 AU
- HPLC Gradient @ 254 nm:0.010 AU
:64-18-6
:82 °C (1.013 hPa)
:–46 °C
:0.7822 g/cm³ (20 °C)
:8 °C
:Ambiente
:200-579-1
:1648
:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08