ContactUsLinkComponent
Agua ACS para HPLC, para espectrofotometría
Agua ACS para HPLC, para espectrofotometría
Catalog # BJ365-4
CAS Number:  
undefined
Agua ACS para HPLC, para espectrofotometría
Catalog # BJ365-4
Supplier Number:  365-4
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo de env.:
    Glass bottle
  • Tamaño:
    4 L
  • Referencia:
    BJ365-4
  • Nº de proveedor:
    365-4
Specifications
Specification Test Results
  • Fluorescence (as quinine base):
    0.30 ppb max.
  • UV Absorbance @ 400 nm:
    0.005 AU max.
  • HPLC Gradient @ 200 nm:
    0.005 AU max.
  • Microbial Contamination:
    Not detected
  • Refractive Index (20ºC):
    1.3320 - 1.3440
  • Residue:
    1 mg/L max.
  • UV Absorbance @ 190 nm:
    0.01 AU max.
  • UV Absorbance @ 200 nm:
    0.01 AU max.
  • UV Absorbance @ 250 nm:
    0.005 AU max.
  • UV Absorbance @ 300 nm:
    0.005 AU max.
Specification Test Results
About this item
CAS Number:7732-18-5
 :
Formula:H₂O
MDL Number:MFCD00011332
 :18.02 g/mol
Merck Index:13,10098
Boiling Pt:100 °C
Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
Melting Pt:0 °C
Density:1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-791-2