ContactUsLinkComponent
Diclorometano ≥99.9% estabilizado GC2® for gas chromatography, para análisis de GC capilar
Diclorometano ≥99.9% estabilizado GC2® for gas chromatography, para análisis de GC capilar
  BJGC299-4
 :  
undefined
Diclorometano ≥99.9% estabilizado GC2® for gas chromatography, para análisis de GC capilar
  BJGC299-4
 :  GC299-4
 :  
  • Tipo de env.:
    Glass bottle
  • Tamaño:
    4 L
  • Referencia:
    BJGC299-4
  • Nº de proveedor:
    GC299-4
  • Acidity (as HCl):
    1 mg/L max.
  • Chloride:
    10 mg/L max.
  • Electron Capture GC (as lindane):
    2 ppt max.
  • Flame Ionization GC (as nonane):
    1 ppb max.
  • GC Analysis:
    99.9 % min.
  • Refractive Index (20°C):
    1.4236 - 1.4246
  • Residue:
    1 mg/L max.
  • Water by Karl Fischer Titration:
    0.02% max.
 :
 :84.93 g/mol
 :12,06140
 :40 °C
 :39,8 °C (1013 hPa)
 :–95 °C
 :-95 °C
 :1,322 g/cm³ (20 °C)
 : Does not flash
 :200-838-9
 :1593
 :6.1,III
 :Stabilised with amylene
 :GHS08
 :GHS07
 :Ambiente
 :75-09-2
 :CH₂Cl₂
 :MFCD00000881