Diclorometano ≥99.9% estabilizado ACS para HPLC, para espectrofotometría
Catálogo # BJAH300-4
Proveedor: HONEYWELL INTERNATIONAL INC MX
Product available on GSA Advantage®
Número CAS:
Especificaciones
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJAH300-4
- Nº de proveedor:AH300-4
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Appearance:Passes test
- Color (APHA):10 max.
- Free Halogens:Passes test
- GC Analysis:99.9 % min.
- Refractive Index (20ºC):1.4236 - 1.4246
- Residue:3 mg/L max.
- Titrable Acid:0.3 µeq/g max.
- UV Cutoff:233 nm max.
- Water by Karl Fisher Titration:0.02 % max.
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
Número CAS:75-09-2
:
Fórmula:CH₂Cl₂
Número MDL:MFCD00000881
:84.93 g/mol
Índice Merck:12,06140
Punto de ebullición:40 °C
Punto de ebullición:39,8 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:–95 °C
Punto de fusión:-95 °C
Densidad:1,322 g/cm³ (20 °C)
Punto de inflamación: Does not flash
UN:1593
ADR:6.1,III
:Stabilised with cyclohexene
EINECS:200-838-9
:GHS08
:GHS07
Temperatura de almacenamiento:Ambiente