Diclorometano ≥99.9% estabilizado ACS para HPLC, para espectrofotometría
BJ299-4
Product available on GSA Advantage®
:
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJ299-4
- Nº de proveedor:299-4
- Acidity (as HCl):1 mg/L max.
- Chloride:10 mg/L max.
- Electron Capture GC:10 ng/L max.
- Flame Ionization GC (as nonane):5 ppb max.
- GC Analysis:99.9 % min.
- Refractive Index (20ºC):1.4236 - 1.4246
- Residue:1 mg/L max.
- UV Cutoff:233 nm max.
- Water by Karl Fischer Titration:0.01 % max.
:75-09-2
:
:CH₂Cl₂
:MFCD00000881
:84.93 g/mol
:12,06140
:40 °C
:39,8 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:-95 °C
:1,322 g/cm³ (20 °C)
: Does not flash
:1593
:6.1,III
:Stabilised with amylene
:200-838-9
:GHS08
:GHS07
:Ambiente
:estabilizado con 1-penteno