ContactUsLinkComponent
Microflex® FreeForm® EC FFE-775 Examination Gloves, Ansell Healthcare, Ansell
Microflex® FreeForm® EC FFE-775 Examination Gloves, Ansell Healthcare, Ansell
Certificados
undefined
Microflex® FreeForm® EC FFE-775 Examination Gloves, Ansell Healthcare, Ansell
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 32916-780
  • 32916-778
  • 32916-782
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Latex/No contiene Latex:
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Acabado:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Tipo de puño:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Espesor del puño:
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • Espesor del dedo:
  • 0.16 mm (6.3 mil)
  • 0.16 mm (6.3 mil)
  • 0.16 mm (6.3 mil)
  • Espesor de la palma:
  • 0.12 mm (4.7 mil)
  • 0.12 mm (4.7 mil)
  • 0.12 mm (4.7 mil)
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together