ContactUsLinkComponent
Nitrile Gloves, Kimtech™ G3 NXT™, Kimberly-Clark
undefined
Nitrile Gloves, Kimtech™ G3 NXT™, Kimberly-Clark
  • Catalog No:
  • 14214-540
  • 14214-542
  • 14214-538
  • 14214-536
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del dedo:
  • 6.2 mil
  • 6.2 mil
  • 6.2 mil
  • 6.2 mil
  • Espesor de la palma:
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
Frequently Bought Together