ContactUsLinkComponent
Nitrilite® 93-311, Nitrile Gloves, Ansell
undefined
Nitrilite® 93-311, Nitrile Gloves, Ansell
  • Catalog No:
  • 47748-210
  • 47748-216
  • 47748-214
  • 47748-212
  • 47748-218
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del dedo:
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • Espesor de la palma:
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
Frequently Bought Together