ContactUsLinkComponent
Ultra One® Latex Gloves, Microflex®, Ansell
Ultra One® Latex Gloves, Microflex®, Ansell
Certificados
undefined
Ultra One® Latex Gloves, Microflex®, Ansell
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 32916-516
  • 32916-518
  • 32916-520
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Latex/No contiene Latex:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del puño:
  • 7.1 mil
  • 7.1 mil
  • 7.1 mil
  • Espesor del dedo:
  • 13.8 mil
  • 13.8 mil
  • 13.8 mil
  • Espesor de la palma:
  • 9.8 mil
  • 9.8 mil
  • 9.8 mil