ContactUsLinkComponent
VWR® CERTICLEAN® Cleanroom Latex Gloves, Class 100
VWR® CERTICLEAN® Cleanroom Latex Gloves, Class 100
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
VWR® CERTICLEAN® Cleanroom Latex Gloves, Class 100
Proveedor:  VWR International
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 40101-158
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Latex/No contiene Latex:
  • Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Espesor del dedo:
  • 8.7 mil
  • Espesor de la palma:
  • 7.9 mil