ContactUsLinkComponent
Cloroformo ≥99.9% estabilizado ACS para HPLC
  BJAH049-4
Product available on GSA Advantage®
 :  
undefined
Cloroformo ≥99.9% estabilizado ACS para HPLC
  BJAH049-4
 :  AH049-4
Product available on GSA Advantage®
 :  
  • Tipo de env.:
    Glass bottle
  • Tamaño:
    4 L
  • Referencia:
    BJAH049-4
  • Nº de proveedor:
    AH049-4
  • Acetone and Aldehyde:
    Passes test
  • Water by Karl Fischer Titration:
    0.02 % max.
  • Acid and Chloride:
    Passes test
  • Color (APHA):
    10 max.
  • Free Chlorine:
    Passes test
  • GC Analysis:
    99.9 % min.
  • Lead:
    0.05 ppm max.
  • Refractive Index (20ºC):
    1.4454 - 1.4464
  • Residue:
    3 mg/L max.
  • UV Cutoff:
    245 nm max.
 :
 :119.38 g/mol
 :13,02160
 :62 °C
 :61,7 °C (1013 hPa)
 :–64 °C
 :-63 °C
 :1,4832 g/cm³ (20 °C)
 : Does not flash
 :Ambiente
 :200-663-8
 :1888
 :6.1,III
 :Stabilised with amylene
 :05-2114614906-45
 :GHS06
 :GHS08
 :67-66-3
 :CHCl₃
 :MFCD00000826
 :estabilizado con 1-penteno