ContactUsLinkComponent
CE4 System Sterile Latex Hand-Specific Gloves, Microflex®, Ansell
undefined
CE4 System Sterile Latex Hand-Specific Gloves, Microflex®, Ansell
  • Catalog No:
  • 32916-746
  • 32916-740
  • 32916-744
  • 32916-748
  • 32916-742
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Específico para cada mano
  • Latex/No contiene Latex:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Espesor del puño:
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
  • 5.1 mil
  • Espesor del dedo:
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • Espesor de la palma:
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
  • 5.9 mil
Frequently Bought Together